B2901
Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody produced in mouse
clone BSA-33, ascites fluid
Szinonimák:
Anti Bsa, Anti-Bsa Antibody, BSA Antibody - Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody produced in mouse, Bsa Antibody, Anti-Albumin, bovine serum, Anti-BSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BSA-33, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine (high), turkey (low), canine (low), sheep (high), horse (low), goat (high)
nem léphet reakcióba
human, hamster, rabbit, donkey, guinea pig, mouse, rat, chicken, feline, pigeon, pig
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1,000
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Alb(280717)
chicken ... Alb(396197)
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
pig ... Alb(396960)
rabbit ... Alb(100009195)
rat ... Alb(24186)
sheep ... Alb(443393)
Általános leírás
Egyediség
Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody is specific for SDS-denatured and reduced BSA. While the product is highly cross reactive with goat and sheep serum; it has a lower affinity for dog, turkey and horse serum albumins.
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
- competitive ELISA
- immunodot blot
- western blotting
- immunoaffinity purification or adsorption of BSA from biological fluids.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)