Fontos dokumentumok
SAB4200237
Anti-Glutathione-S-transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone 2H3-D10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H3-D10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using detection limit for GST-fustion protein is ∼ 10ng/lane
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás