Fontos dokumentumok
SAB1306083
Sigma-Aldrich
ANTI-GST TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Green Fluorescent Protein
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
western blot: 1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide