SAB3500098
Anti-AGTR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AT2, Anti-AT2R, Anti-Angiotensin II receptor type 2, Anti-MRX88
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 40 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGTR2(186)
Related Categories
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)