Fontos dokumentumok
SAB5702354
Sigma-Aldrich
Anti-AGTR2 Antibody, clone 0V7Y3, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
AT2, ATGR2, MRX88
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
0V7Y3, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
45 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.33 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
AFIICWLPFHVLTFLDALAWMGVINSCEVIAVIDLALPFAILLGFTNSCVNPFLYCFVGNRFQQKLRSVFRVPITWLQGKRESMSCRKSSSLREMETFVS
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGTR2(186)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor 1 family, and functions as a receptor for angiotensin II. It is an intergral membrane protein that is highly expressed in fetus, but scantily in adult tissues, except brain, adrenal medulla, and atretic ovary. This receptor has been shown to mediate programmed cell death and this apoptotic function may play an important role in developmental biology and pathophysiology. Mutations in this gene are been associated with X-linked mental retardation. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 264-363 of human AGTR2 (P50052).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1