AB15552
Anti-AT1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Angiotensin II receptory type 1, AGTR1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Immunocytochemistry: 1:100
Flow cytometry, indirect: 5-10 µg of antibody /1 x 106 cells
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Included free of charge with the antibody is 40 µg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 µL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 µg of peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3