SRP6455
EpCAM/CD326 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
DIAR5, EGP2, EGP314, EGP40, ESA, GA733-2, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK1, TACSTD1, TROP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 29 kDa (after removal of signal peptide.)
observed mol wt 33-36 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... EPCAM(4072)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)