Fontos dokumentumok
SAB4200693
Anti-CNPase antibody, Mouse monoclonal
clone 11-5B, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase, CNP, CNPase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11-5B, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa (CNP1)
48 kDa (CNP2)
faj reaktivitás
pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole rat brain extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CNP(1267)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1