Fontos dokumentumok
A5588
Anti-polyHistidine−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal Anti-polyHistidine−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HIS-1, monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)