05-531
Anti-His Tag Antibody
clone 4D11, mouse monoclonal, Upstate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, clone 4D11, Upstate®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4D11, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HRG(3273)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Cells expressing the His-tag
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1