SAB4600386
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 770 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
33D10.D2.G8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
fluoreszcencia
λex 770 nm; λem 797 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)