Fontos dokumentumok
SAB4600113
Monoclonal Anti-6X His IgG (H+L), CF™ 594 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 594 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
33D10.D2.G8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotípus
IgG1κ
fluoreszcencia
λex 593 nm; λem 614 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2