Fontos dokumentumok
S8439
Stearoyl ethanolamide
≥98%, crystalline
Szinonimák:
N-Stearoylethanolamine, NSE
Teszt
≥98%
Forma
crystalline
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h22H,2-19H2,1H3,(H,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTGQIQQTPXJQRG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Cnr1(25248)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)