Fontos dokumentumok
O0383
N-Oleoylethanolamine
~98% (TLC)
Szinonimák:
N-(Hydroxyethyl)oleamide, N-(cis-9-Octadecenoyl)ethanolamine, OEA, oleoylethanolamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269) , PPARA(5465) , TRPV1(7442)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)