Fontos dokumentumok
5.04359
Sigma-Aldrich
Palmitoylethanolamide
Szinonimák:
Palmitoylethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H37NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 20 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An endogenous lipid that acts as a selective agonist for GPR55 receptors (EC50 = 4, 19 800 and >30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Producing robust anti-inflammatory actions by activating PPARα (EC50 = 3 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
GPR55 receptor
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Slight warming is required for complete solubilization.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2