Fontos dokumentumok
P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
Szinonimák:
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Palmitoylethanolamide,
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2