529531
PICK1 PDZ Domain Inhibitor, FSC231
The PICK1 PDZ Domain Inhibitor, FSC231 controls the biological activity of PICK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Szinonimák:
PICK1 PDZ Domain Inhibitor, FSC231, ( E)-Ethyl-2-cyano-3-(3,4-dichlorophenyl)acryloylcarbamate, (E)-Ethyl-2-cyano-3-(3,4-dichlorophenyl)acryloylcarbamate
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3