Fontos dokumentumok
574102
Sigma-Aldrich
Sulindac Sulfide
A cell-permeable, active metabolite of Sulindac.
Szinonimák:
Sulindac Sulfide, (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[ p-(methylthio)benzylidene]indene-3-acetic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17FO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow-orange
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFWHFZJPXXOYNR-RQZCQDPDSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, active metabolite of Sulindac (Cat. No. 574100). Strongly inhibits Ras-induced malignant transformation and Ras/Raf-dependent transactivation. Also decreases the Ras-induced activation of c-Raf-1 kinase. Inhibits growth and induces apoptosis in prostate cancer cell lines. Selectively inhibits COX-1 (ID50 = 500 nM) compared to prostaglandin H synthase-2 (PGHS-2; COX-2; ID50 = 14 µM). Preferentially inhibits the secretion of Aβ42 in CHO cells stably transfected with both APP75, and the PS1 mutant M146L.
An active metabolite of the non-steroidal anti-inflammatory drug Sulindac (Cat. No. 574100). Inhibits Ras signaling. Strongly inhibits Ras-induced malignant transformation and Ras/Raf-dependent transactivation. Also decreases the Ras-induced activation of c-Raf-1 kinase. Inhibits cell growth and induces apoptosis in a time-and dose-dependent manner. Selectively inhibits prostaglandin H synthase-1 (PGHS-1; COX-1; ID50 = 0.5 µM) relative to prostaglandin H synthase-2 (PGHS-2; COX-2; ID50 = 14 µM). Reduces Aβ42 production independently of COX inhibition.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
ID50 = 500 nM against COX-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Egyéb megjegyzések
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Lim, J.T., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 58, 1097.
Herrmann, C., et al. 1998. Oncogene 17, 1769.
Picariello, L., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 360, 105.
Arber, N., et al. 1997. Gastroenterology 113, 1892.
Meade, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 6610.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3