Fontos dokumentumok
S2404
Sodium acetate buffer solution
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, for molecular biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile; 0.2 μm filtered
termékcsalád
BioXtra
form
liquid
koncentráció
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
alkalmasság
suitable for DNA precipitation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1