Fontos dokumentumok
S7817
Scriptaid
≥95%, solid
Szinonimák:
6-(1,3-Dioxo-1H, 3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-hexanoic acid hydroxyamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
160-161 °C
oldhatóság
DMSO:methanol (1:1): complete 2 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: 1 mg/mL
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCN1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-15(19-24)10-2-1-3-11-20-17(22)13-8-4-6-12-7-5-9-14(16(12)13)18(20)23/h4-9,24H,1-3,10-11H2,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTDYUFSDZATMKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3