Fontos dokumentumok
85615
Sphingomyelin
from chicken egg yolk, ≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
N-Acyl-4-sphingenyl-1-O-phosphorylcholine, N-Acyl-D-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg yolk
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@H]([C@@H](NC=O)COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Alkalmazás
- Distinctive Lipid Characteristics of Colorectal Cancer Revealed through Non-targeted Lipidomics Analysis of Tongue Coating.: This research demonstrates the innovative use of sphingomyelin analysis to identify biomarkers for colorectal cancer via non-invasive methods. The study emphasizes the potential of lipidomics in cancer diagnostics, highlighting sphingomyelin′s crucial role in developing personalized medicine strategies (Chen Q et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%