Fontos dokumentumok
142905
Lapachol
98%
Szinonimák:
2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, Natural Yellow 16
Teszt
98%
Forma
solid
mp
141-143 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, light yellow to yellow
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
C\C(C)=C\CC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIEYTVIYYGTCCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?