420129
JNK Inhibitor V
The JNK Inhibitor V, also referenced under CAS 345987-15-7, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
JNK Inhibitor V, SAPK Inhibitor V, 1,3-Benzothiazol-2-yl-(2-((2-(3-pyridinyl)ethyl)amino)-4-pyrimidinyl)acetonitrile, AS601245
Teszt
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)NCCc4cnccc4)C#N)cccc2
InChI
1S/C20H16N6S/c21-12-15(19-25-17-5-1-2-6-18(17)27-19)16-8-11-24-20(26-16)23-10-7-14-4-3-9-22-13-14/h1-6,8-9,11,13,15H,7,10H2,(H,23,24,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCYPVQCPYKNSTG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
hJNK 1, hJNK 2, hJNK 3
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Carboni, S., et al. 2005. J. Neurochem.92, 1054.
Ferrandi, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 953.
Carboni, S., et al. 2004. J. Pharm. Exp. Ther.310, 25.
WGK
WGK 1