S5394
Lipoprotein Deficient Serum from fetal calf
frozen liquid
Szinonimák:
Fetal Calf Serum, Lipoprotein Deficient Serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
form
frozen liquid
koncentráció
≥14 mg protein/mL Biuret
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
szennyeződések
<1 ng/mg protein endotoxin
<5 % of normal lipoprotein
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.