Fontos dokumentumok
U3633
U 18666A
powder
Szinonimák:
(3β)-3-[2-(Diethylamino)ethoxy]androst-5-en-17-one hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
195-196.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL≥
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H])OCCN(CC)CC
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-11-13-24(3)18(17-19)7-8-20-21-9-10-23(27)25(21,4)14-12-22(20)24;/h7,19-22H,5-6,8-17H2,1-4H3;1H/t19-,20-,21-,22-,24-,25-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZFYZYBWLCYBMI-MYZJJQSMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a competitive inhibitor of the Niemann-Pick disease, type C (NPC2) binding partner Niemann-Pick C1 (NPC1) to treat symbiotic and aposymbiotic adult Aiptasia to study the effect of global sterol transport inhibition
- in treating seminiferous tubules to study its effects on the localization pattern of VPS35-positive vesicles
- to study the U18666A treatment effects on early endosomes and late endosomes/multivesicular bodies (MVBs)
- as an NPC1 inhibitor to test its in vivo efficacy and study its effects on filovirus entry and infection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.