Fontos dokumentumok
S2279
Sigma-Aldrich
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide
Szinonimák:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→3)-(α-L-Fuc-[1→4])-D-GlcNAc, 3′-SLea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H52N2O23
CAS-szám:
Molekulatömeg:
820.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(O)CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)54-25(15(42)7-36)24(12(5-34)32-10(2)38)53-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INZOTETZQBPBCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide has been used to inhibit the binding of 5B1 antibody to Sialyl-Lewisa -polyvalent biotinylated sLea-PAA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antigen which supports E-, L-, and P-selectin-dependent adhesion.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Slide 1 of 1
1 of 1
Human monoclonal antibodies to sialyl-Lewisa (CA19. 9) with potent CDC, ADCC, and antitumor activity
Sawada R, et al.
Clinical Cancer Research, 17(5), 1024-1032 (2011)
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
Cikkek
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.