Fontos dokumentumok
GF82632641
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.042 mm, size 520 × 610 mm, expandable bead
Szinonimák:
AC321040
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 826-326-41
méret
520 × 610 mm
vastagság
0.042 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)