Fontos dokumentumok
22182
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, from spruce, 100-700 mesh
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cellulose, acid washed, from spruce, for column chromatography
biológiai forrás
spruce
Minőségi szint
grade
for column chromatography
Forma
powder
minőség
acid washed
technika/technikák
LPLC: suitable
szál H
0.02-0.15 mm
szennyeződések
≤0.05% ether extract
izzítási maradék
~0.01%
Mátrix
Cellulose
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-150 μm
kation nyomok
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?