Merck
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Szinonimák:
Dispermidine triphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Vigyázat
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)