Fontos dokumentumok
S1141
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Szinonimák:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solid
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.