Merck
PPB021
Sigma-Aldrich
SSPE Buffer
pH 7.4, pHast Pack, powder
Szinonimák:
1X SSPE Hybridization buffer, 1X SSPE buffer, SSPE Hybridization buffer, Saline-Sodium Phosphate-EDTA Buffer
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
termékcsalád
pHast Pack
Minőségi szint
form
powder
pH
7.4
Alkalmazás
Saline-Sodium Phosphate-EDTA is used as a hybridization buffer in Northern and Southern blotting. It is also used as a wash buffer in DNA-microarray technique.
Tulajdonságok és előnyök
  • Ready-to-use buffer
  • No measuring and pH adjusting needed
  • Save time and minimize effort
  • Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Foil pouches
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 1000 mL of ultrapure water, will yield a 1× solution containing 150 mM NaCl, 10 mM NaH2PO4, 1 mM EDTA, pH 7.4 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)