Fontos dokumentumok
S1198
Sumatriptan succinate
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₁ receptor agonist
Szinonimák:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sumatriptan succinate, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3