Fontos dokumentumok
1642154
USP
Sumatriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H21N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sumatriptan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQKPFRSPSRPDEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sumatriptan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Houfu Liu et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 44(10), 941-951 (2014-05-16)
1. The more relevant primary co-cultures of brain microvessel endothelial cells and astrocytes (BMEC) are less utilized for screening of potential CNS uptake when compared to intestinal and renal cell lines. 2. In this study, we characterized the temporal mRNA