PHR2579
Sumatriptan
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Sumatriptan, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 950
traceable to Ph. Eur. Y0000022
traceable to USP 1642201
API-család
sumatriptan
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQKPFRSPSRPDEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3