Fontos dokumentumok
SML2426
BIBN4096BS
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-[3,5-Dibromo-N-[[4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, 1-[N2-[3,5-Dibromo-N-[[4-(3,4-dihydro-2(1H)-oxoquinazolin-3-yl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl]-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, BIBN 4096, BIBN 4096 BS, Olcegepant, [R-(R*,S*)]-N-[2-[ [5-Amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]carbonyl]pentyl]amino]-1-[ (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)CC(NC(=O)N4CCC(CC4)N5Cc6c(cccc6)NC5=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccncc3)Br)O
InChI
1S/C38H47Br2N9O5/c39-29-21-25(22-30(40)34(29)50)23-33(45-37(53)48-15-10-28(11-16-48)49-24-26-5-1-2-6-31(26)44-38(49)54)35(51)43-32(7-3-4-12-41)36(52)47-19-17-46(18-20-47)27-8-13-42-14-9-27/h1-2,5-6,8-9,13-14,21-22,28,32-33,50H,3-4,7,10-12,15-20,23-24,41H2,(H,43,51)(H,44,54)(H,45,53)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITIXDWVDFFXNEG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)