SML0594
CGP 55845 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino-2-hydro xypropyl](phenylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, CGP 55845A, CGP55845
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[P](=O)(O)(C[C@@H](O)CN[C@@H](C)c2cc(c(cc2)Cl)Cl)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H22Cl2NO3P/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,13,16,21-22H,10-12H2,1H3,(H,23,24)/t13-,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZODSPDOOCZZEIM-BBRMVZONSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience