Fontos dokumentumok
5.05986
Sigma-Aldrich
SR 95531
≥98% (HPLC), solid, GABAA receptor antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
SR95531 (Gabazine), GABA A Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531, GABAA Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H17N3O3 · xHBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.31 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
SR95531 (Gabazine),
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
440 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 25 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A selective, competitive antagonist of GABAA receptor (IC50 = 440 nM) that does not affect pentobarbitone or etomidate- induced currents even at high concentrations (~100 µM). Also shown to block glycine receptors, but with low affinity (Kb = 190 µM).
A selective, competitive antagonist of GABAA receptor (IC50 = 440 nM) that does not affect pentobarbitone or etomidate- induced currents even at high concentrations (~100 mM). Also shown to block glycine receptors, but with low affinity (Kb = 190 mM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
GABAA
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Muroi, Y., et al. 2009. Biophys. J.96, 499.
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3