CC320-1
PhotoCol-IRG, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC320 Kit Component 1)
About This Item
Javasolt termékek
alkalmazás(ok)
cell analysis
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Note: The complete PhotoCol-IRG, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC320) consists of CC320-1 and CC320-2 sold seperately.
Minőség
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)