Fontos dokumentumok
B7686
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methchloride
≥97% (HPLC), powder
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.ClH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJKFAMYSYWMND-GRTNUQQKSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience