Fontos dokumentumok
D4293
3,3′-Diaminobenzidine
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Szinonimák:
DAB tablets
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 5 mL
Minőségi szint
Forma
tablet
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.