Fontos dokumentumok
RES0797P-A7
Potassium sulfate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.0% dry basis
Forma
powder
szennyeződések
Heavy metals; tested, Chloride; tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Ez a tétel | 1.05150 | P0772 | P9458 |
---|---|---|---|
form powder | form coarse powder, crystalline | form powder | form powder |
assay 98.5-101.0% dry basis | assay - | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
impurities Heavy metals; tested, Chloride; tested | impurities - | impurities - | impurities ≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter |
suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Általános leírás
Kiszerelés
RES0797P-A702X: 1 kg container
RES0797P-A704X: 10 kg container
RES0797P-A705X: 25 kg container
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?