Fontos dokumentumok
223492
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.