1.05150
Potassium sulfate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium sulfate, Potassium pyrosulfate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
coarse powder
crystalline
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
sűrűség
2.66 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1