Merck
RAB1138
Sigma-Aldrich
Rat BDNF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Szinonimák:
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human, rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/ml
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Bdnf(24225)
Általános leírás
The brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene is mapped to human chromosome 11p14.1. The gene encodes a precursor protein, proBDNF. Mature BDNF (mBDNF) is synthesized by post-translational cleavage of proBDNF.
This ELISA antibody pair detects rat and human BDNF. Other species are not determined.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is involved in hippocampal function and verbal episodic memory in humans. BDNF also plays a vital role in vascular function and participates in angiogenesis via the specific receptor tropomyosin-related kinase B (TrkB). It is involved in the pathogenesis of Alzheimer′s disease.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jie Kang et al.
Brain sciences, 11(1) (2020-12-31)
(1) Background: Depression is one of the overwhelming public health problems. Alleviating hippocampus injury may prevent depression development. Herein, we established the chronic unpredictable mild stress (CUMS) model and aimed to investigate whether aerobic exercise (AE) could alleviate CUMS induced
The BDNF val66met polymorphism affects activity-dependent secretion of BDNF and human memory and hippocampal function.
Egan MF, et al.
Cell, 112(2), 257-269 (2003)
Irina Naletova et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
l-carnosine (β-alanyl-l-histidine) (Car hereafter) is a natural dipeptide widely distributed in mammalian tissues and reaching high concentrations (0.7-2.0 mM) in the brain. The molecular features of the dipeptide underlie the antioxidant, anti-aggregating and metal chelating ability showed in a large
Peripheral vascular reactivity and serum BDNF responses to aerobic training are impaired by the BDNF Val66Met polymorphism.
Lemos JR Jr, et al.
Physiological Genomics, 48(2), 116-123 (2015)
11p14. 1 microdeletions associated with ADHD, autism, developmental delay, and obesity.
Shinawi M, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 155(6), 1272-1280 (2011)