Fontos dokumentumok
RAB0274
Sigma-Aldrich
Mouse IL-1 β ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
Il-1 beta, Interleukin-1 beta
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il1b(16176)
Általános leírás
The Mouse IL-1β ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-1β in serum, plasma, cell culture supernatants and urine. Interleukin-1β (IL-1β) cytokine is generated by monocytes, dendritic cells, macrophages and keratinocytes. Pro-IL-1β, an IL-1β precursor undergoes proteolytic cleavage to produce its active form of 17 kDa. IL-1β is a potent inflammatory cytokine, and mediates inflammation through proinflammatory molecules: cyclooxygenase-2 (COX2) and nitric oxide. IL-1β release is stimulated by injury and increased levels are observed in response to severe pain. It has its main function in T-cell activation, antigen recognition and T-helper cell 17 cell development. IL-1β is also responsible for the formation of IL-17 and IL-22 by nature killer T (NKT) cells and NK cells. It is known to induce inflammation in psoriasis and rheumatoid arthritis. IL-1β controls intercellular adhesion molecule-1 expression. It is significantly associated with bone damage and vascular injury.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-1 β
Alkalmazás
Mouse IL-1 β ELISA Kit has been used to determine the presence of interleukin-1β (IL-1β) in plasma sample. It has also been used to determine the serum concentration levels of IL-1β.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Protective effect and mechanism of ginsenoside Rg1 in cerebral ischaemia-reperfusion injury in mice
Wang L, et al
Biomedicine and Pharmacotherapy, 99(4), 876-882 (2018)
Identification of interleukin-1 beta as a key mediator in the upregulation of Cav3. 2--USP5 interactions in the pain pathway
Stemkowski PL, et al.
Molecular Pain, 13(36) (2017)
Effect of HI-6 on cytokines production after immunity stimulation by keyhole limpet hemocyanin in a mouse model
Pohanka M
Neuro Endocrinology Letters, 35(4), 101-103 (2014)
Circadian clock protein BMAL1 regulates IL-1beta in macrophages via NRF2
Early JO, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(36), E8460-E8468 (2018)
Interleukin-1beta induces intercellular adhesion molecule-1 expression, thus enhancing the adhesion between mesenchymal stem cells and endothelial progenitor cells via the p38 MAPK signaling pathway
Guo J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(4), 1976-1982 (2018)