Epitope mapping has not been conducted, so the exact binding site is unknown. However, the immunogen is located at aa128-247 (Accession# P23560).
Fontos dokumentumok
RAB0026
Human BDNF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.066-16 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BDNF(627)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Human BDNF ELISA kit has been used to determine the effect of bone marrow mesenchymal stem cell (MSC) transplantation on BDNF protein expression in the striatum of Tourette syndrome (TS) rats.[4] It has also been used to determine the plasma BDNF levels in GD1 (Gaucher′s disease type 1) patients and control population.[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
Could you please confirm if this kit is capable of recognizing both free and bound BDNF?
1 answer-
Helpful?
-