EZHI
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum or plasma
Szinonimák:
Insulin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human Insulin ELISA, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- secretion level of insulin from rat insulinoma (INS-1) cells
- serum concentrations of insulin
- insulin secreted from the islet grafts in the mouse serum
Jogi nyilatkozat
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials