EGLP-35K
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Szinonimák:
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA, This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
mouse, rat, human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
fluorometric (355nm/460nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GCG(2641)
Általános leírás
Egyediség
GLP-1 is conserved in almost all mammals. This kit may be used to mearure in such species (e.g. rat, mouse, primates, etc.)
Alkalmazás
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Jogi nyilatkozat
javasolt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood