Fontos dokumentumok
RAB0413
Sigma-Aldrich
Peptide YY EIA Kit
for serum, culture supernatant and cell lysates
Szinonimák:
PYY, Peptide YY 
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.6 pg/mL
standard curve range: 3.91-1000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PYY(5697)
Általános leírás
The PYY Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting PYY peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-PYY-1 detects the 1-36 form. The 3-36 form may also be detected, but this has not been conclusively tested.
Immunogen
Peptide YY (PYY), synthetic peptide
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABHRP3HRP-StreptavidinBiztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials