Fontos dokumentumok
RAB0278
Sigma-Aldrich
Rat IL-1 β ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Szinonimák:
Il-1 beta, Interleukin-1 beta
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 68.59-50000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il1b(24494)
Általános leírás
The Rat IL-1 β ELSA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat IL-1β cell lysate and tissue lysate.
Immunogén
Recombinant Rat IL-1 β
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Rat IL-1 Β ELISA Kit has been used to measure IL-1 Β levels .
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pro-inflammatory cytokine IL-1 Β (IL1B), which is highly expressed on Β-adrenoreceptor in obese adipose tissues, is implicated in induction of uncoupling protein 1 (UCP1) expression via extracellular signal-regulated kinase (ERK) activation in adipocytes. Macrophage autophagy inhibits the production of inflammasome-dependent IL-1Β and thereby it plays a vital role in reducing acute toxin-induced liver injury and death. In rats, IL-1Β enhanced neurogenesis and plasticity of carotid bodies (CB) by triggering ERK1/2 activation. IL-1Β plays a vital role in alteration of glomerular hemodynamics via stimulating the production of prostaglandin E2 (PGE2) in the mesangial cells.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Interleukin-1? promotes the neurogenesis of carotid bodies by stimulating the activation of ERK1/2.
Xue F
Respiratory Physiology & Neurobiology null
Tormentic acid inhibits H2O2-induced oxidative stress and inflammation in rat vascular smooth muscle cells via inhibition of the NF-?B signaling pathway.
Wang YL
Molecular Medicine Reports null
Diosmin Modulates the NF-kB Signal Transduction Pathways and Downregulation of Various Oxidative Stress Markers in Alloxan-Induced Diabetic Nephropathy.
Ahmed S
Inflammation null
Proinflammatory cytokine interleukin-1? suppresses cold-induced thermogenesis in adipocytes.
Goto T
Cytokine null
Macrophage autophagy limits acute toxic liver injury in mice through down regulation of interleukin-1?.
Ilyas G
Journal of Hepatology null